Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-243
Code produit. 15743578 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
Petit 5,5 – 6
Code produit. 15743578
Marque: Ansell™ 93243060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manchette extralongue pour une protection de l’avant-bras supérieur et contre les produits
  • Conçu avec une manchette longueur coude (400 mm/16 pouces) pour fournir une protection supplémentaire au bras supérieur et une sécurité supplémentaire contre la contamination croisée.
  • Fabriqués avec une formulation en nitrile doux pour un confort d’ajustement et de sensation tout en améliorant la conception de la manchette, empêchant ainsi les gants de rouler.
  • Les doigts texturés et la paume garantissent une solide préhension dans une grande variété d’applications.
  • La formulation en nitrile offre une meilleure résistance aux perforations et une meilleure résistance chimique que le latex de caoutchouc naturel.
  • Les gants sont emballés dans des sachets en PE pour protéger l’intégrité du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité EN ISO 374-1-2016 / Type B/KPT, EN ISO 374-5:2016 / Virus
Classification Catégorie III
Zone enduite Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Description Manchette extralongue pour une protection de l’avant-bras supérieur et contre les produits
Applications Industrial
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Qualité Qualité industrielle
Hand Ambidextres
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 5,5
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Type de doigt doigt complet
À utiliser avec (application) À usage unique
Couleur de manchette de gant Bleu
Modèle 93-243
Type d’emballage 100 gants dans un sachet, 10 sachets dans un carton
Quantité 1000 unités
Séries Série Microflex
Dimensions (L x l) 400 mm
Longueur (impériale) 400 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt