Learn More
Ansell Gants MICROFLEX™ 93-360 Chemical Resistant Cleanroom
BIOPHARMA
Code produit. 16388401
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
16388401 7 50 pièces
16378401 6 50 pièces
16398401 8 50 pièces
16308411 9 50 pièces
16318411 10 50 pièces
16328411 11 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 16388401 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93360070
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants Ansell™ MICROFLEX™ 93-360 Chemical Resistant Cleanroom sont des gants fins et jetables conçus pour les environnements en salle blanche.
  • Matériau composite synthétique pour une protection chimique robuste
  • La formulation extra-douce et la conception ergonomique offrent un ajustement et une sensation confortables pour un temps d’utilisation prolongé.
  • Compatible avec les environnements contrôlés de classe 100/ISO 5
  • Conception à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
  • La construction en mil fin améliore la tactilité et la dextérité
  • Le composé en nitrile et en néoprène empêche les risques d’allergies de type I
  • L’intérieur facile à enfiler offre une sensation sèche et facilite le processus d’enfilage et de retrait
  • Emballage non particulant conçu pour réduire la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Certifications / conformité (Europe) Ce 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Chemotherapeutic Rated Oui
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 0,65
Couleur Émeraude
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 7,9 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modèle 93-360
Type d’emballage Case
Quantité 500/boîte
Séries MICROFLEX™ 93-360
Résistance à la traction 22 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm