Learn More
Ansell Gants d’examen en nitrile à risque élevé MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Deux couches de protection barrière fiable
- La protection contre les substances dangereuses et une manipulation des patients à haut risque
- Conçus avec des propriétés non collantes et non moussantes
- Réduction des interférences et augmentation de la productivité
- Protection barrière avancée pour les tâches exigeantes
- AQL 0,65
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Healthcare, Industrial, Laboratory |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 0.0083 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
| Latex Free | Yes |
| Afficher plus |