Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir à filtres MicroFunnel™ avec membrane en polycarbonate
Entonnoir idéal pour la concentration des organismes dans les échantillons de liquides.
147.00€ - 275.00€
Spécification
Matériau | Membrane en polycarbonate |
---|---|
Porosité | 0,4 μm |
Type de produit | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FMFNL1050 |
100 mL |
275.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17114731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
FMFNL3020 |
300 mL |
147.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Une surface plate et lisse permet une élution facile des organismes ou des particules
- La conception jetable prête à l’emploi élimine la contamination croisée des échantillons
Spécification
Membrane en polycarbonate | |
0,4 μm | |
Stérile |