Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 1500 Plus FR avec capuche
Code produit. 18050130 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
5X-Large
Unit Size:
1 pièce
30 pièces
40 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18050130
Brand: Ansell™ WR17S0011109
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les combinaisons MICROGARD™  1500 Plus FR avec capuche sont fabriquées en tissu SMS antistatique hautement respirant qui utilise les dernières technologies des microfibres pour garantir une bonne efficacité de filtration
  • Category III Coverall with 3-piece hood
  • Stitched seams (Red colour)
  • Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles.
  • 2-way front zipper with re-sealable storm flap.
  • Flame retardant and anti-static
  • Nonwoven SMMS polypropylene
  • Air and water vapour permeable ('breathable') to help reduce the risk of heat stress
  • Anti-staticaccording to EN1149-5
  • Optimized body fit ensures full freedom of movement when worn over heat and flame protective clothing (EN ISO 14116 Index 2 or above).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Flame-resistant Coveralls
Dimensions 5X-Large
Sexe Unisexe
Matériau SMS antistatique
Couleur Blanc
Jetable Reusable
Type de taille Elastic at Back
Type de cheville Elastic
Type de manchette Elastic, Finger Loops
Type de goulot Capuche
Hood Type 3-panel, Elastic
Type de bouchon 2-way Front Zipper with Storm Flap
Type de couture Stitched
Stérilité Non stérile
Type de protection CE CATEGORY III (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Résistance Chemicals, Anti-static, Flame
Type de collier 3-piece elasticated hood
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, Beperkte vlamverspreiding EN ISO 14116: 2015-1 Index 1
Sans latex Oui
À utiliser avec (application) Chemical Handling, Contaminated Environments, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletization