Learn More
Ansell Combinaisons vertes Microgard™ 2000 Standard avec capuche
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
40 pièces
Beskrivning
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Coutures liées bleues
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- Comprend des boucles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns)
- Un film microporeux à deux voies de haute qualité fournit une barrière efficace contre les particules et les liquides
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone - Fondamental dans les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux - Réduit le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Traitement antistatique
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Film en polyéthylène microporeux |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Passe-pouce |
| Type de goulot | Capuche |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering