Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 2300 Comfort avec capuche
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
40 pièces
Description
- La combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces garantit un bon ajustement avec les respirateurs avec demi-masque ou recouvrant tout le visage
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles.
- Les boucles élastiques empêchent le mouvement de la manchettes lorsque vous travaillez au-dessus de la tête Coutures liées jaunes
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Panneau arrière SGS respirable.
- Capuche, bras, jambes et torse avant en tissu MICROGARD™ 2300
- Garantit l’absence de risque de délaminage si un porteur entre en contact avec une surface collante
- Le panneau arrière perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) ventile la combinaison pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Certifiées antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | M |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène/polyéthylène non tissé fondu-soufflé en polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique, Boucles |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |