Learn More
Ansell™ Combinaisons encapsulées Microgard™ 2500 Plus PAPR
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Combinaison entièrement encapsulé, à utiliser en association avec le ventilateur Scott Proflow PAPR, le tuyau de respiration et les filtres
- Doubles manchettes élastiques, chaussettes fixées avec surchaussures.
- Cordon d’extraction d’urgence fixé sur l’avant de l’épaule gauche et sur l’arrière de l’épaule gauche tel que porté
- Atteint les niveaux les plus élevés de classification de protection contre les agents biologiques conformément à la norme EN 14126:2003 et à la norme ASTM F 1671 contre la pénétration de sang, de liquides organiques et des agents pathogènes transmis par le sang
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination dans les zones critiques
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, type 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1 |
| Couleur | Blanc |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Laminé en polypropylène microporeux |
| Dimensions | Grande taille |
| Type de cheville | Chaussettes intégrées, surbottes |
| Type de dossier | Accueille l’unité de ventilation Scott Proflow 2SC/EX PAPR, les tuyaux de respiration et les filtres |
| Type de manchette | Double, élastique |
| Description | Cordon à déchirer en urgence, chaussettes attachées avec sur-botte |
| À utiliser avec (équipement) | Unité de ventilation Scott Proflow 2SC/EX PAPR, tuyaux de respiration et filtres |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction