Learn More
Ansell Blouses de laboratoire Microgard™ 2500 Standard avec col
Code produit. p-7074276 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
Conditionnement:
70 pièces
Code produit. 15596544
Marque: Ansell WH25B0020304
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une protection contre les liquides et les particules. Les blouses de laboratoire Ansell Microgard™ 2500 Standard fournissent une protection partielle contre la pulvérisation de produits chimiques et les agents infectieux.
  • En laminé de polypropylène microporeux
  • Blouse de laboratoire avec col
  • Fixation avant par pressions
  • Poche poitrne gauche
  • Poche inférieure droite
  • Coutures liées
  • Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions Grande taille
Sexe Unisexe
Matériau Laminé en polypropylène microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Modèle Longueur moyenne
Nbre de poches 2
Type de couture Lié