Learn More
Fisherbrand™ Disques filtrants en micro fibre de verre MF 300
Conviennent à la filtration de solvants, l’analyse HPLC des échantillons et la filtration de protéines et solutions biochimiques. Les disques de filtre microfibre de verre Fisherbrand™ MF 300 sont adaptés pour les applications nécessitant l’élimination de particules fines.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Capacité de charge élevée
- 100 % verre borosilicaté
- Compatibles avec de nombreux solvants et réactifs
- Aucun liant
- Résistants à l’humidité
- Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
Spécification
75 g/m2 | |
Disque uni | |
0,7 μm | |
Contrôle de la pollution de l’air, séparation de la suie avant les analyseurs de gaz, pesée dans les balances analytiques et les sécheurs | |
Lot de 100 | |
500deg;C | |
0,45 mm | |
25 mm |
Microfiltration | |
Verre borosilicaté | |
310 s | |
263 | |
Non hygroscopique | |
0,017 in | |
Filtre |