Learn More
Fisherbrand™ Disques de filtre micro fibre de verre
Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les disques de filtre micro fibre de verre Fisherbrand™ sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l’acide fluorhydrique).
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Code produit. 11764083
  • 93.00€ / 100 pièces
En stock
Description
  • Ne contiennent aucun liant
  • Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
  • Résistants à l’humidité
  • Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines
  • Capacité de charge élevée
  • Grande pureté chimique
  • fabriqués avec de l’eau déminéralisée
  • Grande perméabilité à l’air
Applications :
  • Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons pour HPLC, de solvants
  • Teneur en sédiments des produits pétroliers
  • Test de liaison aux ligands
  • Surveillance de la pollution de l’air
  • Préfiltres à membrane
  • Dosages radio-immunologiques
  • Solides en suspension dans l’eau, les fumées
  • Numération par scintillation liquide
  • Prélèvement de cellules
  • Teneur en graisse des produits laitiers
Spécification
Spécification
75 g/m2
Disque uni
0,7 μm
Contrôle de la pollution de l’air, séparation de la suie avant les analyseurs de gaz, pesée dans les balances analytiques et les sécheurs
Lot de 100
500deg;C
0,45 mm
47 mm
Microfiltration
Verre borosilicaté
310 s
263
Non hygroscopique
0,017 in
Filtre