Learn More
Fisherbrand™ Filtres micro fibre de verre, grade 259
100 % microfibre de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ de grade 259 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils font preuve d’une résistance chimique à la plupart des solvants et des réactifs (à l’exception de l’acide fluorhydrique).
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05760kg
Code produit. 11455238
  • 40.80€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Ne contiennent aucun liant
  • Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
  • Résistants à l’humidité
  • Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines
  • Capacité de charge élevée
  • Grande pureté chimique
  • fabriqués avec de l’eau déminéralisée
  • Grande perméabilité à l’air
Applications :
  • Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons pour HPLC, de solvants
  • Teneur en sédiments des produits pétroliers
  • Test de liaison aux ligands
  • Surveillance de la pollution de l’air
  • Préfiltres à membrane
  • Dosages radio-immunologiques
  • Solides en suspension dans l’eau, les fumées
  • Numération par scintillation liquide
  • Prélèvement de cellules
  • Teneur en graisse des produits laitiers
Spécification
Spécification
52 g/m2
Disque uni
1,6 μm
Algues d’eau douce, teneur en sédiments (produits pétroliers), filtration de solvants, numération par scintillation liquide, solides en suspension dans les fumées, teneur en matières grasses des produits laitiers
Non hygroscopique
0,01 in
Filtre
Microfiltration
Verre borosilicaté
60 s
259
500°C
0,26 mm
70 mm