Learn More
Fisherbrand™ Filtres micro fibre de verre, grade 259
100 % microfibre de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ de grade 259 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils font preuve d’une résistance chimique à la plupart des solvants et des réactifs (à l’exception de l’acide fluorhydrique).
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11745245
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Sans liant
  • Conviennent à une utilisation à une température de 500°C maximum
  • Résistants à l’humidité
  • Adaptés à la microfiltration grâce à leurs fines fibres
  • Grande capacité de charge
  • Pureté chimique élevée
  • À base d’eau déminéralisée
  • Haute perméabilité à l’air
Applications :
  • Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons HPLC, de solvants
  • Sédiments dans les produits pétroliers
  • Test de liaison aux ligands
  • Surveillance de la pollution de l’air
  • Préfiltres à membrane
  • Dosages radio-immunologiques
  • Solides en suspension dans l’eau, fumées
  • Numération par scintillation liquide
  • Collecte de cellules
  • Teneur en matières grasses des produits laitiers
Spécification
Spécification
52 g/m2
Verre borosilicaté
1.6 μm
Filtration of industrial water, fresh water algae, staining of dyed Papers, sediments content (petroleum products), purification filtration, ligand binding test, solvents filtration, air pollution control, membrane pre-filters, Proteins filtration etc
100 Pack
37 mm
Disc
1.6 μm
60 sec.
259
0.26 mm