Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Lecteur de rotor micro-hématocrite
Pour déterminer le rapport entre le volume de globules rouges et le volume de sang total par centrifugation.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 17024
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11706488
  • 279.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 08-07-2024
pour voir le stock disponible 
Spécification
Lecteur de rotor micro-hématocrite
11024, Rotor micro-hématocrite