Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Lecteur de rotor micro-hématocrite
Pour déterminer le rapport entre le volume de globules rouges et le volume de sang total par centrifugation.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 17026
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11820400
  • 259.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-07-2024
pour voir le stock disponible 
Spécification
Lecteur de rotor micro-hématocrite
11026, Rotor micro-hématocrite avec couvercle