Learn More
Hamilton™ Système de dilution / distribution Microlabtrade; 600
Dilution / distribution avec une précision supérieure à 99 %, indépendamment de la viscosité du liquide, de la pression de la vapeur et de la température. Le système de dilution / distribution Microlabtrade; 600nbsp;est une pompe à seringue extrêmement précis équipé d’une interface utilisateur graphique conçue pour diluer et distribuer des volumes de 10 mu;l à 50 ml avec simplicité et rapidité.nbsp;
Marque:  Hamilton™ 61500-02
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.35200kg
Code produit. 12365863
  • 610.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
pnbsp;/pulliDisponible en seringue à système simple ou double/liliLes moteurs pas-à-pas de précision à couple élevé offrent une position précise/liliCompatibles avec des seringues de 10 mu;l à 50 ml/liliPort Ethernet pour la communication avec le contrôleur ou le réseau d’entreprise/liliKit d’imprimante disponible/li/ulpnbsp;/ppbCaractéristiques de la pompe à seringue/b/pulliMoteur de vanne à couple élevé/liliLa seringue de précision entraîne une résolution de 48 000 étapes en 60 minutes/liliBoutons d’alimentation et d’amorçage lumineux/liliPorts de déclenchement indépendants gauche et droit/liliVentilation de chaleur sans ventilateur/liliPuissance d’entrée de 24 V/liliEntrée / Sortie de la chaîne Daisy CAN/liliPort console RS-232/liliAlimentation par Ethernet (PoE)/liliEntrées / Sorties TLL/li/ulpnbsp;/ppbDiluteur à seringue double/b/pulliCrée une dilution allant jusqu’à 1:50 000 en une seule étape/liliRéduit le temps de préparation et le tampon gaspillé/liliNettoie la tubulure entre chaque échantillon/li/ulbKit d’imprimante pour distributeur / diluteur/bulliImprime sur du papier standard, non thermique 8 1/2 times; 11 et A4/liliInterfaces avec le logiciel de conformité gratuit disponible pour les périphériques Advanced Microlabtrade;/liliSatisfait aux exigences réglementaires CFR21 partie 11 et FDA GMP/GLP en imprimant facilement tous les fichiers journaux directement à partir du contrôleur du périphérique/li/ulpnbsp;/ppbDistributeur :/b Procédé par ajout connu d’échantillons, titration, dosage animal (gavage oral), ajout de réactif aux réacteurs chimiques, chimie des flux, fabrication, par ex. distribution de mercure pour ampoules, remplissage de cartouches d’encre, distribution d’époxy et de colle, thérapie nasale (visqueuse), lentilles de contactbr /bDiluteur : /bAnalyses médico-légales de l’alcool dans le sang et analyses d’urine, détection de métaux dans les laboratoires de test, test des sols et de l’eau dans les analyses environnementales, analyses d’huile dans le cadre de la maintenance préventive, tests des alcools dans la fabrication du vin et de la bière/p
Informations sur la commande
Kit d’imprimante Microlab 600 vendu séparément
Spécification
Spécification
Manuel avancé, carte SD 2 Go, convertisseur SD vers USB, CD du logiciel de programmation
Kit de mise à niveau du dispositif de commande de base vers le dispositif de commande avancé
Microlab 600