Learn More
Micronova™ ADAPT. SERPILLERE MICROMOP/POLYGEN MICROMOP/POLYGEN
Pour une utilisation avec les serpillères à franges Micronova
Marque: Micronova™ MH-1
57.57 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Description
Les adaptateurs de serpillière à franges Micronova MicroMop™ fonctionnent avec diverses serpillières à franges, grandes et petites, et deux options de manches sont disponibles. L’adaptateur QDMH-1, avec fixation de manche à déconnexion rapide, se connecte aux manches en acier inox de la série SSU. L’adaptateur MH-1 comprend une poignée en plastique de 60 po fixée.
- Supports de serpillière en PP orange
- Légers et robustes
- Compatible avec diverses serpillières à frange
- L’adaptateur QDMH-1 est doté d’un accessoire de fixation de manche à déconnexion rapide en acier inox
- L’adaptateur MH-1 comprend une poignée revêtue de plastique de 60 po fixée
- Autoclavables
Specifications
Poignée en plastique fixée | |
60 in | |
152 cm | |
Non | |
serpillières à franges de la série MicroMop™ et PolyGen™ | |
Fibre de verre, polypropylène |
Orange | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Nettoyage rapide et efficace des grandes surfaces |