Learn More
Micronova™ Démaquillant AboutFace™
Lingettes nettoyantes en mélange poly préhumidifiées avec une lotion nettoyante douce et sans alcool, conçues pour le visage et les mains. Les lingettes sont conditionnées individuellement et idéales pour les chambres avant blouse.
Marque: Micronova™ MMR-01
347.70 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21724" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.43100kg
Description
Les lingettes nettoyantes Micronova About Face™ peuvent être utilisées comme démaquillant efficace ou comme lingettes prénettoyantes pour éliminer les salissures en surface avant de ganter ou de désinfecter les mains.
- Lingettes nettoyantes en mélange poly conditionnées individuellement
- Préhumidifiées avec une lotion de nettoyage douce et sans alcool
- Très efficaces comme démaquillant
- Éliminent les salissures en surface avant de ganter ou de désinfecter les mains
- Idéales pour les chambres avant blouse
- Biodégradable
Spécification
Lingettes pré-saturées pour le visage | |
7,6 cm | |
7,6 cm | |
Non autoclavable | |
Conserver à température ambiante | |
Lingette synthétique biodégradable | |
250/Carton |
3 in | |
3 in | |
Mélange de poly | |
Blanc | |
Oui | |
Pour le démaquillage, l'élimination de la saleté en surface, lingette nettoyante pré-humidifiée. | |
Non stérile |