Learn More
Sartorius™ 100 unités de filtration en PVDF Microsart™ @filter
Tous les produits Sartorius ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.24
Click to view available options
Nb par paquet:
24/boîte
27/boîte
60/boîte
Conditionnement:
24 pièces
27 pièces
60 pièces
Description
Filtration sur membrane en fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour solutions aqueuses (pH 1–12), hydrocarbures et plusieurs autres solvants organiques et solvants alcooliques. Exemples d’applications :
- Dénombrement microbien
- Analyse de biocontamination
- Tests de limites microbiennes
- Autres tests microbiens d’échantillons liquides
Types d’emballages Microsart™ @Filter :
- 16D04--10-06-ACG : Conditionnement individuel (avec couvercle)
- 16D04--10-06--TG : Conditionnement sur plateaux (avec couvercle)
- 16D04--10-06--BL : conditionnement en sachets (sans couvercle)
Spécification
Spécification
Jetable | Oui |
Type de filtre | Vacuum Filter |
Matériau | Polypropylène |
Matériau (membrane) | PVDF |
Porosité | 0,45 μm |
Volume d’échantillon | 100 mL |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 13,2 cm2 |
Nb par paquet | 24/boîte |
Conditionnement | Trays (3 x 8) |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ 100 unités de filtration en PVDF Microsart™ @filter >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu