Learn More
Hirschmann™ Microscope Slides with Ground Edges
Examine objects with steadiness. Perfect for sturdy examination of objects under a microscope.
Marque: Hirschmann™ 8210101
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Bords rodés, 90°C, ISO 8037/l
- Avec le numéro de LOT sur l’emballage
- CE selon la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Bords rodés 90° | |
76 mm | |
Extra-blanc | |
76 x 26 mm |
de 0,95 à 1,05 mm | |
26 mm | |
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC |