Learn More
Thermo Scientific™ Kits MicroTest™
Préserver la viabilité des virus, chlamydiae, mycoplasmes et uréaplasmes pendant le transport et le stockage à long terme grâce à des kits avec milieux et écouvillons traditionnels.
256.94€ - 446.00€
Code produit | Marque | Description | Quantité | Volume (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Volume (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13215549
|
Thermo Scientific™
R12552 |
Kit M4RT | 100 kits/boîte | 3 mL | Virus chlamydiae |
446.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13285519
|
Thermo Scientific™
R12550 |
Kit M4 | 100 kits/boîte | 3 ml | virus, chlamydiae, uréaplasmes et mycoplasmes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, chlamydiae, mycoplasma et ureaplasma avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de prélèvement et de transport et un emballage sûr et résistant. Les kits Thermo Scientific™ MicroTest™ sont livrés dans quatre formulations de milieux et comprennent deux écouvillons en polyester à embout traditionnel et axe en plastique et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po. pour un transport sûr.
Conçus pour la collecte, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes, les produits Thermo Scientific MicroTest sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.MicroTest™ M4™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes. MicroTest™ M4 RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae.
MicroTest™ M5™ contient de la vancomycine, de l’amphotéricine B, de la colistine et des stabilisants protéiques pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Les kits MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles de verre, une pochette avec deux écouvillons en polyester à embout traditionnel et axe en plastique et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po.
Gardez votre laboratoire dans la bonne direction grâce à un ensemble fiable de solutions pour le transport, la tenue, l’entretien et le stockage de cultures à long terme grâce à la gamme de supports de collecte et de transport MicroTest.
Résultats fiables et éprouvés
- Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
- Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
- Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunodosages enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
- Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
- Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
- Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
- Des tubes solides et résistants aux coupures avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
- Les kits comprennent un sachet en polypropylène résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité sur lesquels repose votre laboratoire.
Spécification
Tube | |
100 kits/boîte |