Learn More
Thermo Scientific™ Kits Universal Plus MicroTest™
Maintenez la viabilité de l’organisme grâce à des kits comprenant des milieux de transport et deux écouvillons à embout traditionnel, ainsi qu’une enveloppe avec écouvillons en polyester traditionnels et à microembout.
Marque:  Thermo Scientific™ R12576
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15219467
  • 471.00€ / Pack de 100
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
Maintenir la viabilité et les comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus chlamydiae, mycoplasma et uréaplasma avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de collecte et de transport et un emballage sûr et fiable. Les kits universels Plus Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis en deux formulations de milieux et comprennent deux écouvillons en polyester à embout traditionnel en plastique ainsi qu’une enveloppe supplémentaire avec un écouvillon en polyester à embout micro en plastique et un écouvillon en polyester à embout micro en acier inox et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po pour un transport en toute sécurité.
Conçus pour le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes, les produits MicroTest Thermo Scientific sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
Le MicroTest™ M4™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Le MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae.
Les kits MicroTest Universal Plus sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles en verre, une pochette avec deux écouvillons en polyester à embout traditionnel à tige en plastique plus une pochette avec un écouvillon en polyester à embout traditionnel à tige en plastique et un écouvillon en polyester à micro-embout à tige en acier inox et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiables pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Résultats fiables et éprouvés
  • Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
  • Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
  • Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir des résultats plus fiables et de meilleure qualité pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests.
Format pratique et adapté
  • Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
  • Les tubes de milieu de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
  • Des tubes solides et incassables avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
  • Les kits comprennent un sachet en PP résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
Kit Universal
Double applicateur (1 écouvillon à embout traditionnel, 1 micro)
Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN
Virus chlamydiae
Plastique, acier inox
Embout traditionnel et micro
3 mL
Tube
Rouge
Kit M4RT Universal Plus
100 kits/boîte
2°C à 30°C
2° à 30°C