Learn More
IBA Lifesciences Microplaque revêtue de Strep-Tactin™
La microplaque revêtue de Strep-Tactin™ est une microplaque prête à l’emploi pour les applications de dosage
Marque: IBA Lifesciences 2-1501-001
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Microplaque revêtue de Strep-Tactin™ prête à l’emploi (barrettes de 12 x 8 puits) pour les tests de liaison de ligand, les immunodosages, les dosages enzymatiques ou les dosages diagnostiques dans des conditions de haut débit.
- En raison de la haute spécificité et de l’affinité (µM à nM) des variants de streptavidine, les protéines de fusions Strep-Tactin™, Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ peuvent être capturées de manière sélective et stable, même à partir de mélanges complexes.
- Les biomolécules d’intérêt sont présentées aux partenaires d’interaction de manière uniforme, ce qui permet d’effectuer des dosages fiables et reproductibles.
- Le format multipuits en phase solide est compatible avec les pipettes multicanaux standard et les lecteurs de plaques automatisés.
- La capacité de liaison des protéines hybrides Twin-Strep-tag™ déterminée avec la phosphatase alcaline bactérienne (97 kDa) est de 2 pmol pour un volume d’incubation de 200 µl.
Spécification
Étalon | |
96 | |
300 μl | |
4deg;C |
8 x 12 | |
Strep-Tactin | |
1/boîte |
Usage exclusivement réservé à la recherche.