missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MICU1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15705861 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15705861 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15705861 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA557966

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LKGKLTIKNF LEFQRKLQHD VLKLEFERHD PVDGRITERQ FGGMLLAYSG VQSKKLTAMQ RQLKKHFKEG KGLTFQEVEN FFTFL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.

MICU1 is a key regulator of mitochondrial calcium uptake required for calcium entry into mitochondrion. It may act as a calcium sensor via its EF-hand domains, gating the activity of a calcium channel partner. MICU1 induces T-helper 1-mediated autoreactivity, which is accompanied by the release of IFNG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MICU1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression MICU1
Numéro d’ordre du gène Q9BPX6
Alias de gène ara CALC; atopy-related autoantigen CALC; C730016L05Rik; CALC; calcium binding atopy-related autoantigen 1; calcium uptake protein 1, mitochondrial; calcium-binding atopy-like autoantigen 1; calcium-binding atopy-related autoantigen 1; Calcium-binding atopy-related autoantigen 1 homolog; calcium-binding atopy-related autoantigen-like protein; cbara1; DKFZp564C246; EFHA3; FLJ12684; Hom s 4; MICU1; mitochondrial calcium uptake 1; MPXPS; si:ch211-199i24.4; zgc:162148
Symboles de gène(s) MICU1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human MICU1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97040).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10367
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.