Learn More
Merck Millex™-GP Filter for Samplicity G2, PES, 0.22 μm
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Polyethersulfone membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.22 μm pore size used in preparation of aqueous solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
925.00€ - 2545.00€
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
Description | Raccord d’entrée Luer-Lock™ femelle / raccord de sortie lisse Luer mâle |
Matériau | PP |
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
Porosité | 0,22 μm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16641734
|
Merck
SAMP2GPNB |
250Pack |
925.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16651734
|
Merck
SAMP2GPNK |
1000Pack |
2545.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Overview of Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System- Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
- Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System provide adaptor funnels and Millex™ 33 mm filters
- Samplicity™ G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
- Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes with Durapore™ PVDF, Millipore Express™ PLUS PES, or nylon membranes
Applications: HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Spécification
Vert | |
PP | |
0,22 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 μL | |
8,6 bar (125 psi) | |
Filtre Millex avec entonnoir à remplissage facile | |
33 mm |
Raccord d’entrée Luer-Lock™ femelle / raccord de sortie lisse Luer mâle | |
PES Hydrophile | |
GP | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
45°C | |
≤ 80 µL après purge d’air |