Learn More
Merck Filtres pour seringues stériles Millex™-GP avec membrane en PES
Unités de seringue prêtes à l’emploi conçues pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles
453.00€ - 1325.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Type de filtre | Membrane |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10268401
|
Merck
SLGP033RS |
50Pack |
453.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10565022
|
Merck
SLGP033RB |
250Pack |
1325.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles. Les filtres pour seringues stériles EMD Millipore Millex™-GP avec membrane en PES sont activés par une seringue et prêts à l’emploi. Ils possèdent une membrane unique offrant une liaison protéique six fois plus faible. Filtres de qualité médicale disponibles, avec une pointe en acrylique ou en PES.
- Intégrité testée à 100 %, conditionné individuellement et stérilisé
- Entrée Luer-Lok™ femelle et sortie Luer mâle
- Fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un procédé automatisé
- Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage
- Les filtres de 0,2 μm sont de qualité stérilisante
- Avec un certificat de qualité
- Offre une combinaison unique de vitesse et six fois moins de liaison protéique que la membrane compétitive en polyéthersulfone
- Pour le filtrage stérile des solutions protéiques, des milieux de culture tissulaire ou des solutions aqueuses, ainsi que des médicaments ou des solutions aqueuses administrés par voie intraveineuse
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Compliance
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques. Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Vert | |
Membrane | |
PES | |
Stérile | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue en acrylique modifié |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
PES | |
0,22 μm | |
Faible liaison protéique ; stérilisation de milieux de culture tissulaire, des solutions protéiques ou des solutions aqueuses ; Stérilisation de médicaments ou de solutions aqueuses administrées par voie intraveineuse | |
Acrylique modifié | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
3,3 cm |