Learn More
Merck Filtre Millex-GV pour Samplicity G2, 0,22 μm, PVDF, 33 mm, non stérile
Utilisé pour la filtration non stérile sur le système Samplicity™ G2. Ce filtre pour seringue de 33 mm avec une membrane en PVDF Durapore™ hydrophile et une taille de pores de 0,22 μm est utilisé pour préparer des solutions avant la chromatographie ou d’autres analyses d’instruments.
1290.00€ - 3725.00€
Spécification
Couleur | Jaune / naturel |
---|---|
Type de filtre | Non stérile, hydrophile |
Format | Raccord d’entrée Luer-Lock femelle /raccord de sortie lisse Luer mâle |
À utiliser avec (équipement) | Système de filtration Samplicity™ G2 |
Matériau (membrane) | Durapore en PVDF |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16661734
|
Merck
SAMP2GVNB |
250Pack |
1290.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16671734
|
Merck
SAMP2GVNK |
1000Pack |
3725.00€
1000 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
L’ajout d’un simple entonnoir adaptateur aux filtres Millex 33 mm standard permet une filtration sous vide facile.
- Offre une qualité fiable avec une faible teneur en substances extractibles et une faible liaison des analytes
- Filtre 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes
- Chargement aisé de l’entonnoir et de la pointe pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC
- Filtres hydrophiles, non stériles
Spécification
Jaune / naturel | |
Raccord d’entrée Luer-Lock femelle /raccord de sortie lisse Luer mâle | |
Durapore en PVDF | |
GV | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
8,6 bar (125 psi) | |
45°C | |
≤2 ml (limité par le volume du flacon) |
Non stérile, hydrophile | |
Système de filtration Samplicity™ G2 | |
0,22 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 μL | |
Filtre Millex et entonnoir à remplissage facile | |
Aqueux, organique doux | |
≤ 80 µL après purge d’air | |
33 mm |