Learn More
Merck Millex™-HV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0.45 μm
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
Marque: Merck SLHVM33RS
282.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.39480kg
Description
Des seringues prêtes à l’emploi, conçues pour stériliser et clarifier les solutions stériles, sont disponibles dans les tailles de pores de 0,1, 0,22, 0,45 et 5,0 μm
Les unités de filtration stériles Millex sont disponibles dans un boîtier plus grand de 33 mm avec membranes en MCE, en PVDF ou en PES. Débit plus rapide : la surface de filtre plus grande augmente le débit et la cadence. Elle facilite également la filtration des solutions car elle réduit la pression nécessaire pour vider la seringue. Pression de fonctionnement plus élevée : les filtres Millex offrent une pression de boîtier maximale de 10,5 bars (150 psig), ce qui signifie que vous pouvez filtrer des solutions plus rapidement qu’auparavant. Code couleur : la bande de code couleur sur le boîtier Millex indique clairement quelle membrane se trouve à l’intérieur. Conçus pour des performances fiables : les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un processus automatisé. Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage. Un certificat de qualité inclus dans chaque boîte décrit en détail les normes de qualité de Millipore. Choix des membranes : les filtres Millex sont disponibles avec trois membranes : membrane Millipore Express™ (en PES), membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE) et membrane Durapore (en PVDF). - Les filtres Millex-GP sont dotés d’une membrane Millipore Express (PES), qui offre une combinaison unique de vitesse et six fois moins de liaisons protéiques que les membranes en PES concurrentes. Les filtres Millex-GP sont recommandés pour les solutions de filtration de protéines stériles, les milieux de culture tissulaire, les tampons et les additifs. - Les filtres Millex à membrane Durapore™ (en PVDF) sont les filtres pour seringues à liaison protéique la plus basse disponibles. Utilisez-les pour filtrer les solutions protéiques. Les filtres de 0,2 μm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration - Les filtres Millex-MF sont dotés d’une membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE), qui assure une filtration fiable et à usage général de l’eau ou d’autres solutions aqueuses. Les filtres de 0,2 μm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration.Applications : stérilisation des solutions aqueuses, de solvants et de gaz organiques, filtration des protéines de haute valeur ou des composants de petites molécules.Compliance
Conformité à la norme USP classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques. Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Jaune | |
Durapore en PVDF | |
Stérile | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
100 ml |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
0,45 μm | |
Liaison protéique ultra-faible ; stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueuses ; stérilisation de médicaments ou de solutions aqueuses administrés par voie intraveineuse | |
PVDF | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
50Pack | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue, médical | |
3,3 cm |