Learn More
Merck Unité de filtration pour seringue Millex
Taux d’extraction le plus faible, optimisant les niveaux de fond des analyses sensibles telles que UHPLC et LC-MS
408.00€ - 2450.00€
Spécification
Code couleur | Bleu |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | PTFE |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Type de sortie | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sortie | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15814146
|
Merck
SLCRX13NK |
Raccord Luer Slip mâle | 0,45 μm | 1000 |
2450.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15874276
|
Merck
SLCRX13NL |
Raccord Luer Slip mâle | 0,45 μm | 100 |
408.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15824146
|
Merck
SLCRX13TL |
Tube | 0,45 μm | 100 |
458.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour la filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et les spécifications de masse, la filtration par solvant, la filtration d'échantillons biologiques et de solutions protéiques
- Code de filtre : LCR
- Pression d'entrée maximale : 10 bar (150 psi)
- Hydrophile
- Point de bulle à 23 °C : ≥ 1,4 bar
- Débit : 107 ml/min
Spécification
Bleu | |
PTFE | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
45°C | |
13 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
0,8 cm² | |
≤ 15 µL | |
Raccord Luer-Lok™ femelle | |
< 10 mL | |
13 mm |