Learn More
Étalon de viscosité rotationnelle de l’huile minérale, Paragon Scientific™
Code produit. p-7161125
Click to view available options
Viscosité:
101,4 mPa.s (25°C)
150,0 mPa.s (25°C)
75,19 mPa.s (25°C)
Conditionnement:
500mL
Code produit. 13536020
Marque: Paragon Scientific RTM13
1702534Les étalons de viscosité rotationnelle de l'huile minérale certifiée Paragon ISO / ISO Guide sont spécifiquement formulés pour une utilisation avec des viscosimètres rotationnels.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conforme à la norme ASTM D2162 à 20°C et 25°C
  • Densité g/ml conformément à la norme ASTM D1480 à20° C et25° C.
  • La viscosité cinématique à d'autres températures est calculée conformément à la norme ASTM D. 341
  • Les densités à d'autres températures sont dérivées des calculs proportionnels des mesures à20° C et25° C.
  • 500L'emballage en verre inerte de ml avec bouchon inviolable permet une assurance absolue de l'intégrité des échantillons
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Viscosité 75,19 mPa.s (25°C)
Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantité 500 mL
Valeurs nominales citées