Learn More
Norme de viscosité rotationnelle de l’huile minérale, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valeur nominale 796,5 mPa.s (25,00°C), RTM23, Paragon Scientific™
Code produit. 16030350
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 16030350
Marque: Paragon Scientific RTM23
Les étalons de viscosité rotationnelle d’huile minérale certifiés ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sont spécifiquement conçus pour une utilisation avec des viscosimètres rotationnels. Le choix idéal lorsque les utilisateurs finaux ne peuvent pas avoir de silicone dans leur processus.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conforme à la norme ASTM D2162 à 20°C et 25°C
  • Densité g/ml conformément à la norme ASTM D1480 à20° C et25° C.
  • La viscosité cinématique à d'autres températures est calculée conformément à la norme ASTM D. 341
  • Les densités à d'autres températures sont dérivées des calculs proportionnels des mesures à20° C et25° C.
  • 500L'emballage en verre inerte de ml avec bouchon inviolable permet une assurance absolue de l'intégrité des échantillons
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Durée de conservation de 12 mois
Spécification
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.