Learn More
Scientific Industries Mini-100 Orbital-Genie
Agitateur orbital compact lent, idéal pour les applications à agitation douce
945.00€ - 975.24€
Spécification
Orbite | 19 mm |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 3 kg |
Vitesse de rotation | 20 à 100 tr/min |
Tension | 230 V |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 38°C |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16647682
|
Scientific Industries
SI-M102 |
Prise EU |
975.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16657682
|
Scientific Industries
SI-M103 |
Prise UK |
945.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Vitesses d’agitation variables à partir de 20– 100 tr/min.
- Créez n’importe quelle action de mélange d’un vortex lisse à mouvement d’aération ou à une action de mélange entre les deux
- La combinaison de poids et de pieds spécialement conçus empêche les déplacements même à la vitesse la plus élevée
- Aucun support ou accessoire supplémentaire n’est nécessaire
- L’agitateur est prêt à être utilisé comme fourni
- Idéal pour une agitation douce des récipients et des conteneurs de forme particulière
- Le plateau de plateforme antidérapant comporte des bords qui contiennent tous les déversements.
- Plateau d’empilement en option pour augmenter la capacité (plateau d’empilement vendu séparément)
Spécification
19 mm | |
20 à 100 tr/min | |
0°C à 38°C | |
0,25 A | |
50 Hz | |
14 in | |
14 x 14 x 3 in | |
11,4 x 11,4 in | |
3 in | |
14 in | |
350 mm | |
14 in | |
290 mm | |
5,4 kg | |
3,5 Kg | |
L’agitateur est fourni avec une plateforme thermoplastique durable avec un tapis en caoutchouc antidérapant | |
Branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, la surface de travail doit être de niveau, stable et antidérapante. |
3 kg | |
230 V | |
57,5 W | |
CE | |
Plateforme thermoplastique avec tapis en caoutchouc antidérapant | |
350 mm | |
14 x 14 in | |
14 x 14 x 3 in | |
76,2 mm | |
11,4 in | |
290 mm | |
350 mm | |
12 lb | |
7,8 lb | |
Mini-100 Orbital-Genie | |
Modulation de largeur d’impulsion |