Learn More
3M™ Mini Flip-Top Vial
Leak-resistant plastic cylinder with a flip-open lid that seals securely for safe shipping and handling.
Marque:  3M™ 7000053834
Informations supplémentaires : Poids : 0.34500kg
Code produit. 17263734
  • 127.53€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-01-2023
Description
  • Le couvercle à charnière peut être ouvert d’une main et peut rester ouvert pour faciliter les ajouts d’échantillons.
  • Décontaminé par irradiation aux rayons gamma et prêts à l’emploi sans mélange supplémentaire requis.
  • Le tube à fond plat tient sur son propre support, aucun socle requis.
  • Le flacon résistant aux fuites permet d’éviter les fuites lors de l’expédition.
  • La durée de conservation de 2 ans à compter de la date de fabrication assure une disponibilité à long terme.
Spécification
Spécification
Bouillon d’eau peptoné tamponné de 9 ml
100/boîte