Learn More
IBA Lifesciences Mini colonnes de centrifugation
Pour la purification rapide des protéines recombinantes
Marque: IBA Lifesciences 2-9102-050
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Les mini colonnes de centrifugation sont la solution idéale pour traiter les petits volumes en association avec les résines Selector.
- Elles s’adaptent à chaque microcentrifugeuse et sont compatibles avec tous les tubes standard de 1,5 ml ou 2,0 ml.
- Les mini colonnes de centrifugation sont fournies avec des filtres de 10 µm à insert, des bouchons à vis et des bouchons à clipser
Spécification
50 colonnes | |
Purification rapide des protéines recombinantes |
For Research Use Only.