Learn More
Merck Minicon CS15
Pour la concentration d’urine et de liquide céphalorachidien pour l’enrichissement d’analytes protéiques (par ex., protéines de Bence-Jones dans l’urine). Minicon CS15 est un concentrateur statique qui ne nécessite aucun accessoire.
Marque: Merck 9051
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Volume de rétention minimum
- Facteur de concentration jusqu’à 100x
- L’absorbant extrait le solvant et les sels à travers l’ultrafiltre, en concentrant l’échantillon
Spécification
Transparent | |
Concentration d’urine et de liquide céphalorachidien pour l’enrichissement d’analytes protéiques (par ex., protéines Bence Jones dans l’urine) | |
Minicon CS15 |
Minicon CS15 | |
50/boîte | |
2,5 ml |