Learn More
Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters, Nonsterile
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes.
1100.00€ - 1395.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Type de filtre | Hydrophile |
Matériau | Acétate de cellulose sans surfactant plus fibre de verre |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 5,16 cm2 |
Code produit | Marque | Porosité | Code couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Code couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10274581
|
Sartorius
17823----------Q |
0,2 μm | Blue |
1100.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10736862
|
Sartorius
17825----------Q |
1,2 μm | Rouge |
1230.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10564051
|
Sartorius
17829----------Q |
0,45 μm | Jaune |
1395.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes in sterile or non-sterile options.
Rapid small volume sterilization- Specially designed for sterilizing filtration of difficult-to-filter liquids
- Contains a glass fiber prefilter on top of the cellulose acetate membrane
- Units are almost free of leachables and extractables, and reliably filter with no leakage
- Available in three color-coded pore sizes: 0.2μm (blue), 0.45μm (yellow) or 1.2μm (red)
- Filtration so effective it can double the throughput
- Ideal for sample cleaning, particle removal and sterile filtration of aqueous solutions
- Complete units are ready to use
- Single use/disposable filter units
- Female luer lock inlet with male leur lock outlet connectors
- Proven quality and 100% tested during manufacture
- Sterile (via ethylene oxide) and non-sterile units available
Spécification
Oui | |
Acétate de cellulose sans surfactant plus fibre de verre | |
5,16 cm2 | |
0,1 ml | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
4.5bar | |
Filtre pour seringue |
Hydrophile | |
Non stérile | |
Pour une stérilisation rapide de petits volumes | |
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS) | |
Luer-Lock mâle | |
500 / boîte | |
28 mm |