Learn More
Macherey-Nagel™ Mélange de nettoyage Mix VI Diamine/C18 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 730974
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Spécification
Mélanges de nettoyage Chromabond QuEChERS (EN 15662) | |
Mélange de nettoyage diamino/C18 ec | |
15 ml | |
50/boîte |