Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Bouchons d'oreilles, filets à barbe et à cheveux
Recyclez les bouchons d'oreilles, filets à barbe et à cheveux à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS46-S-FR
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Les bouchons d'oreilles en plastique ou en mousse
- Les filets à barbe ou à cheveux
- Surchaussures jetables
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Les bouchons d'oreille en cire
- Tout autre équipement de protection individuelle jetable tels que les masques, gants et combinaisons
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement
Spécification
Recycling Box | |
7 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Small | |
Not Autoclavable |
Cardboard, Plastic | |
15 lb. | |
25 x 25 x 46 cm | |
Yes | |
Non-sterile |