Learn More
Merck Filtres à membrane hydrophile à surface unie d’ester de cellulose mixte
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
217.00€ - 264.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de filtre | Filtre à membrane |
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Porosité | 1,2 mu;m |
À utiliser avec (application) | Utilisées dans les applications de recherche / analyse |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10116300
|
Merck
RAWP05000 |
50 mm |
264.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430411
|
Merck
RAWP03700 |
37 mm |
217.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Membranes lisses et maillées• Mélange d'acétate et nitrate de cellulose
• Très pur et inerte biologiquement
• Autoclavable à 121°C
Spécification
Blanc | |
Ester de cellulose mixte | |
Utilisées dans les applications de recherche / analyse | |
100Pack | |
Membranes filtrantes |
Filtre à membrane | |
1,2 mu;m | |
150 µg/cm2 | |
Uni |