Learn More
Merck Filtres à membrane à surface unie en esters de cellulose mixte
Marque: Merck HAWP304F0
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Membranes lisses et maillées• Mélange d'acétate et nitrate de cellulose
• Très pur et inerte biologiquement
• Autoclavable à 121°C
Spécification
Blanc | |
Ester de cellulose mixte | |
Pour les applications de filtration de laboratoire | |
unie | |
1 x 1 pi | |
304 cm |
Carré | |
0,45 μm | |
10/boîte | |
Filtre à membrane | |
304 cm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X10 MCE .45UM WH PL 1X1FT .
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose