Learn More
Merck Filtre à membrane hydrophile d’ester de cellulose mixte
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
207.00€ - 730.00€
Spécification
Débit d’air | 3 L/min/cm2 |
---|---|
Point à bulle | ≥2,4 bars |
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à membrane |
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11526405
|
Merck
PHWP14250 |
142 mm |
730.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10349540
|
Merck
PHWP09025 |
90 mm |
207.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Membranes lisses et maillées• Mélange d'acétate et nitrate de cellulose
• Très pur et inerte biologiquement
• Autoclavable à 121°C
Spécification
3 L/min/cm2 | |
Blanc | |
Ester de cellulose mixte | |
PHWP | |
Utilisées dans les applications de recherche / analyse | |
75°C | |
Membranes filtrantes |
≥2,4 bars | |
Filtre à membrane | |
77 % | |
3 L/min/ cm2 (air), 32 mL/min/ cm2 (eau) | |
unie | |
150 µm |