Learn More
(-)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Description
Less active enantiomer (10-fold less potent in behavioral studies) than (+)-MK 801 maleate.
(+)-enantiomer also available.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (-)-MK 801 maleate |
Quantité | 50 mg |
Poids de la formule | 337.37 |
Pourcentage de pureté | >99% |