Learn More
MLANA Monoclonal Antibody (OTI1F12), TrueMAB™, OriGene
Code produit 17555322
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17555322 30 μL 30µL
17535322 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17555322 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA506048S
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Mouse Monoclonal Antibody
MLANA Monoclonal antibody specifically detects MLANA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spécification
Antigène MLANA
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1F12
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression PTPRC
Numéro d’ordre du gène P08575
Alias de gène A930034P04Rik; Antigen LB39-AA; antigen SK29-AA; MART1; MART-1; melan-A; melanoma antigen recognized by T-cells 1; melanoma associated antigen recognized by T-cells 1; MLANA; Protein Melan-A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human PTPRC produced in HEk293T cell.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5788
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1