missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MOB1A/B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5B8X6)

Code produit 30131134
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30131134 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30131134 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA555193

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen Sequence: MSFLFSSRSS KTFKPKKNIP EGSHQYELLK HAEATLGSGN LRQAVMLPEG EDLNEWIAVN TVDFFNQINM LYGTITEFCT EASCPVMSAG PRYEYHWADG.

The protein encoded by this gene is a component of the Hippo signaling pathway, which controls organ size and tumor growth by enhancing apoptosis. Loss of the encoded protein results in cell proliferation and cancer formation. The encoded protein is also involved in the control of microtubule stability during cytokinesis. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MOB1A/B
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone 5B8X6
Concentration 1.98 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Expression Mob1b
Numéro d’ordre du gène Q3T1J9, Q7L9L4, Q8BPB0, Q921Y0, Q9H8S9
Alias de gène 1110003E08Rik; 4022402H07Rik; AU015450; B230364F10; C2orf6; MATS1; MATS2; MOB kinase activator 1A; MOB kinase activator 1B; MOB1; Mob1 alpha; mob1 homolog 1A; Mob1 homolog 1B; MOB1 Mps One Binder homolog A; MOB1 Mps One Binder homolog B; MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 1A; MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 1B; mob1A; Mob1b; MOB4A; MOB4B; Mobk1b; MOBKL1A; MOBKL1B; MOBKL1B/MOB4A; mps one binder kinase activator-like 1A; Mps one binder kinase activator-like 1B; Protein Mob4B
Symboles de gène(s) MOB1A, Mob1b
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MOB1A/B.
Méthode de purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 232157, 297387, 360920, 55233, 68473, 92597
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.