Learn More
Metro™ Tables de travail mobiles compactes avec Solid Shelf
Optimisez chaque pouce avec les tables de travail compactes mobiles Metro™ avec Solid Shelf. Fabriqués à partir de composants en acier inox durable pour résister aux applications et environnements les plus difficiles. S’assemblent facilement en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux.
Marque: Metro™ MWTS2448FS
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 29.75200kg
Description
- Les unités peuvent être montées en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux
- L’étagère inférieure est réglable par incréments de 1 po
- La construction robuste fournit une charge nominale robuste de 600 lb
- Les composants en acier inox de type 304 conviennent particulièrement aux applications et environnements les plus difficiles
- Les montants de 1 po de diamètre et brevetés de construction d’étagère Super Erecta assurent une table rigide et sans balancement
- L’acier inox de calibre 14 robuste élimine virtuellement tout “bourdonnement”
- Utilise des roulettes en polymère résistantes à la corrosion de 5 po.
Prestations de service
Le produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication dans le cadre d’une utilisation, d’un service et d’une maintenance normaux pour une période d’un (1) an à compter de la date d’expédition du produit par le vendeur, sauf indication contraire par écrit du vendeur.
Spécification
48 po | |
Table mobile | |
93 lb | |
34 po | |
Argent |
24 x 48 x 34 in | |
24 po | |
272 kg | |
600 lb | |
Acier inoxydable (304) |