Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert vert
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Conception ergonomique et protectrice
- Coutures externes cousues
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Élastique à la taille (collé)
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
Specifications
Specifications
| Type de produit | Combinaison à capuche |
| Dimensions | XL |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Vert |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | 3 parties |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction