Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C avec chaussettes
Code produit. 12653670 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
20 pièces
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 12653670
Marque: DuPont™ D13494892
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
La combinaison à capuche avec chaussettes intégrées à porter à l’intérieur des chaussures ou des bottes comprend un rabat supplémentaire de chaussure montant jusqu’au genou. La couleur jaune vif offre une haute visibilité.
  • Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage et rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
  • Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
  • Fermeture éclair double avec rabat auto-adhésif
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille,
  • Avec passe-pouces, chaussettes intégrées et rabats de bottes
  • Tissu 100 % étanche aux particules
  • Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
  • Traitement antistatique (intérieur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions XXL
Matériau Tychem&trade ;
Couleur Jaune
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type Élastique
Type de bouchon Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
Résistance Chimique
Type de collier Rabat-menton auto-adhésif
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Taille (métrique) de la poitrine 116-124 cm
À utiliser avec (application) Tychem&trade ; C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâte à papier et de papier, le traitement des aliments, le traitement chimique et la fabrication pharmaceutique.