Learn More
DuPont™ Combinaison à capuche modèle CHA6 Tychem™ F
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2X-Large
3X-Large
Conditionnement:
20 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hooded Coveralls |
| Dimensions | 2X-Large |
| Matériau | Tychem |
| Couleur | Gris |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps |
| Type de manchette | Double |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | Élastique |
| Type de bouchon | Zipper with Storm Flap |
| Afficher plus |