missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Combinaison à capuche modèle CHZ5 Tychem™ F2
Click to view available options
:
Taille : 2XL
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hooded Coveralls |
| Dimensions | 2X-Large |
| Matériau | Tychem |
| Couleur | Gris |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic |
| Type de manchette | Double |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | Élastique |
| Type de bouchon | Zipper with Storm Flap |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu