Learn More
OHAUS™ Bloc
Matériau : Aluminium anodisé ; À utiliser avec : Bloc chauffant à sec
Marque: OHAUS™ 30400185
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Alert:
Pour éviter tout risque électrique, NE PAS remplir le puits ou le bloc avec de l’eau ou d’autres liquides. Les unités sont conçues comme un incubateur/bain à sec.
Description
Les blocs modulaires sont vendus séparément des chauffages.
- Le contact étroit entre les tubes et les parois du bloc permet une rétention thermique maximale
- Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
Spécification
Module Block For Vials 19 mm | |
Anodized Aluminum | |
Accessoire, bloc | |
1 Block | |
9.5 cm | |
5.1 cm | |
4.5 cm | |
1.97 cm |
Bloc chauffant à sec | |
12 | |
19mm Vial | |
3.75 in. | |
2 in. | |
1.77 in. | |
0.77 in. |